Learn More
Cytiva Abrazadera TC de plástico
Código de producto. 11380062 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
Conexión de 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
11380062 Conexión de 25 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11380062
Marca: Cytiva 18116918
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con el sistema de cromatografía ÄKTA™ Pilot. La abrazadera TC de plástico Cytiva es una abrazadera triple blanca de 25 mm que proporciona una conexión sanitaria y segura.
  • Triple abrazadera blanca de 25 mm
  • Para su uso con el sistema de cromatografía ÄKTA™ Pilot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Diámetro exterior (métrico) Conexión de 25 mm
Cantidad de embalaje 1/pack
Para utilizar con Sistema de cromatografía ÄKTA Pilot
Material Plástico