Learn More
Micronova™ Espátula de plástico
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Material:
Hoja de caucho, estructura de polipropileno
Hoja de espuma, estructura de polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las espátulas de plástico Micronova limpian fácilmente superficies lisas o desiguales y minimizan las áreas de contaminación al reducir el crecimiento de la suciedad y las bacterias. Diseñado para su uso con los mangos de plástico de la serie STAH o STAEH. Disponibles en varios colores.
- Espátulas de polipropileno de construcción duradera
- Opción de hojas de caucho sólido o espuma doble
- Excelente para usar en superficies lisas y de suelo irregulares
- Evita chispas peligrosas al limpiar líquidos inflamables
- Disponible en anchos de 45 y 60 cm
- Usar con mangos STAH o STAEH para un ajuste seguro
- No se oxida
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Espátula, extremo roscado ACME |
| Color | Blanco |
| Contenido y almacenamiento | Guárdela en un sitio fresco y seco cuando no esté en uso. |
| Dimensiones (L x An) | 61 x 5,1 cm (24 x 2 in) |
| Desechables | No |
| Para utilizar con (aplicación) | Espátula para suelos, paredes y ventanas |
| Para utilizar con (equipo) | Mangos de plástico de la serie STA |
| Material | Hoja de caucho, estructura de polipropileno |
| Anchura (imperial) | 2 pulg |
| Anchura (métrico) | 5,1 cm |
Título del producto
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion