Learn More
Micronova™ Espátula de plástico
Código de producto. 13157606 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Material:
Hoja de caucho, estructura de polipropileno
Hoja de espuma, estructura de polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Material unitSize
13157606 Verde Hoja de espuma, estructura de polipropileno cada uno
13147606 Azul Hoja de espuma, estructura de polipropileno cada uno
13167606 Rojo Hoja de espuma, estructura de polipropileno cada uno
13177606 Blanco Hoja de espuma, estructura de polipropileno cada uno
13197606 Amarillo Hoja de espuma, estructura de polipropileno cada uno
13187606 Blanco Hoja de caucho, estructura de polipropileno cada uno
6 options
Código de producto. 13157606
Marca: Micronova™ SQDG24
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas espátulas de construcción duradera están fabricadas con una estructura de polipropileno y una opción de hojas de caucho sólido o espuma doble para su uso en áreas de lavado y producción. Diseñadas con una conexión de mango roscado ACME para su uso con la mayoría de mangos de plástico roscados.
Las espátulas de plástico Micronova limpian fácilmente superficies lisas o desiguales y minimizan las áreas de contaminación al reducir el crecimiento de la suciedad y las bacterias. Diseñado para su uso con los mangos de plástico de la serie STAH o STAEH. Disponibles en varios colores.
  • Espátulas de polipropileno de construcción duradera
  • Opción de hojas de caucho sólido o espuma doble
  • Excelente para usar en superficies lisas y de suelo irregulares
  • Evita chispas peligrosas al limpiar líquidos inflamables
  • Disponible en anchos de 45 y 60 cm
  • Usar con mangos STAH o STAEH para un ajuste seguro
  • No se oxida
Especificaciones
Tipo de producto Espátula, extremo roscado ACME
Color Verde
Contenido y almacenamiento Guárdela en un sitio fresco y seco cuando no esté en uso.
Dimensiones (L x An) 61 x 3,8 cm (24 x 1,5 in)
Desechables No
Para utilizar con (aplicación) Espátula para suelos, paredes y ventanas
Para utilizar con (equipo) Mangos de plástico de la serie STA
Material Hoja de espuma, estructura de polipropileno
Anchura (imperial) 1,5 pulg
Anchura (métrico) 3,8 cm