Learn More
Witeg™ Conexión de manguera de plástico
Una dos mangueras diferentes con este conector de sellado. El conector de manguera de plástico Witeg™ está revestido con caucho de silicona
Marca: Witeg™ 0 185 005
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con conector de tapón roscado de polipropileno.
- Anillo de sellado de caucho de silicona.
- Tapón GL: 14
- DE: 8 mm
Especificaciones
Polipropileno | |
GL 14 | |
Recto | |
Diafragma de caucho de silicona. |