Learn More
Hirschmann™ Anillos de protección para cilindro de vidrio
Descripción
Para la probeta 10 a 1000mL
• Anillo antichoque
• Anillo antichoque
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 60 mm |
| Cantidad | Paquete de 5 |