Learn More
Plasmin-Antiplasmin Complex, PAP Antibody (C6), Novus Biologicals™
Código de producto. 30279541 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30279541 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30279541 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP343332
Mouse Monoclonal Antibody
Plasmin-Antiplasmin Complex, PAP Monoclonal antibody specifically detects Plasmin-Antiplasmin Complex, PAP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Plasmin-Antiplasmin Complex, PAP
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon C6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-2ug/mL, Immunohistochemistry 5-20 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunoprecipitation
Formulación PBS, pH 7.4, 50% glycerol
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Immunized with recombinant Human Plasmin-Antiplasmin Complex, PAP (Uniprot#: P08697 & P00747; Asn40∽Lys491+GGGGS *3+Val581∽Asn810)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ