Descripción
Placental Lactogen/CSH1 Polyclonal specifically detects Placental Lactogen/CSH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Placental Lactogen/CSH1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 |
| Formulación | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | Choriomammotropin, chorionic somatomammotropin hormone, chorionic somatomammotropin hormone 1 (placental lactogen), CS-1, CSAchorionic somatomammotropin A, CSH2, CSMT, FLJ75407, hCS-A, Lactogen, Placental lactogen, PLchoriomammotropin |
| Símbolos de los genes | CSH1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against a Recombinant Protein corresponding to amino acids:SHNHDALLKNYGLLYCFRKDMDKVETFLRMVQCRSVEGSCGF |
| Mostrar más |
For Research Use Only