missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ PLA2G4C Recombinant Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH17956 |
| Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
| Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
| ID de gen (Entrez) | 8605 |
| Peso molecular | 48 |
| Nombre | PLA2G4C (Human) Recombinant Protein (P01) |
| Intervalo de pH | 8 |
| Método de preparación | In vitro wheat germ expression system |
| Método de purificación | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Pruebas de control de calidad | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido