Learn More
PLA2G2A Antibody (OTI1C2), DyLight 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18181127 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18181127 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18181127 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273455UV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
PLA2G2A Monoclonal specifically detects PLA2G2A in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno PLA2G2A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C2
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 3.1.1.4, GIIC sPLA2, Group IIA phospholipase A2, MOM1, Non-pancreatic secretory phospholipase A2, NPS-PLA2, Phosphatidylcholine 2-acylhydrolase 2A, phospholipase A2, group IIA (platelets, synovial fluid), phospholipase A2, membrane associated, PLA2BPLA2, PLA2LPLA2S, PLAS1, RASF-A, sPLA2
Símbolos de los genes PLA2G2A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 21-144 of human PLA2G2A (NP_000291) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5320.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.