missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLA2G1B Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18186195 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18186195 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18186195

Marca: Novus Biologicals NBP215073

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PLA2G1B Polyclonal specifically detects PLA2G1B in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PLA2G1B
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.74mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000
Formulación 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
N.º de referencia del gen P04054
Alias de gen Group IB phospholipase A2, Phosphatidylcholine 2-acylhydrolase 1B, phospholipase A2, phospholipase A2, group IB (pancreas), PLA2AMGC119834, PLA2EC 3.1.1.4, PPLA2MGC119835
Símbolos de los genes PLA2G1B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human PLA2G1B. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 16 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5319
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.