missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PKR Rabbit anti-Human, Rat, Clone: 5B7B6, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7247265 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18399906 20 μg 20 microlitros
18383056 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18399906

Marca: Novus Biologicals NBP31576720UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PKR Monoclonal antibody specifically detects PKR in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PKR
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 5B7B6
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
Alias de gen double stranded RNA activated protein kinase, EC 2.7.11.1, eIF-2A protein kinase 2, EIF2AK1, eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 2P1/eIF-2A protein kinase, interferon-induced, double-stranded RNA-activated protein kinase, interferon-inducible double stranded RNA dependent, interferon-inducible elF2alpha kinase, Interferon-inducible RNA-dependent protein kinase, PKRp68 kinase, PRKRMGC126524, Protein kinase RNA-activated
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 450-551 of human PKR (P19525).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5610
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.