missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PKR Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200082842 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18266262 100 μL 100 microlitros
18696336 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18266262

Marca: Novus Biologicals NBP257020

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PKR Polyclonal specifically detects PKR in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PKR
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen double stranded RNA activated protein kinase, EC 2.7.11.1, eIF-2A protein kinase 2, EIF2AK1, eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 2P1/eIF-2A protein kinase, interferon-induced, double-stranded RNA-activated protein kinase, interferon-inducible double stranded RNA dependent, interferon-inducible elF2alpha kinase, Interferon-inducible RNA-dependent protein kinase, PKRp68 kinase, PRKRMGC126524, Protein kinase RNA-activated
Símbolos de los genes EIF2AK2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:VHYNGCWDGFDYDPETSDDSLESSDYDPENSKNSSRSKTKCLFIQMEFCDKGTLEQWIEKRRGEKLDKVLALELFEQITKGVD
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5610
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.