missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PKM2 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18290804 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18290804 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18290804 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP148308H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PKM2 Polyclonal specifically detects PKM2 in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoblotting, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PKM2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoblot, KnockDown
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoblotting, Knockdown Validated
Formulación PBS with No Preservative
N.º de referencia del gen P14618
Alias de gen CTHBP, Cytosolic thyroid hormone-binding protein, MGC3932, OIP-3, OIP3EC 2.7.1.40, Opa-interacting protein 3, PK, muscle type, PK2, PK3PKM, Pyruvate kinase 2/3, pyruvate kinase isozymes M1/M2, Pyruvate kinase muscle isozyme, pyruvate kinase, muscle, TCB, THBP1p58, Thyroid hormone-binding protein 1, thyroid hormone-binding protein, cytosolic, Tumor M2-PK
Símbolos de los genes PKM
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to the internal region of human PKM2 protein (within residues 350-450). [Swiss-Prot: P14618]
Peso molecular del antígeno 60 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5315
Especificidad de la prueba Human, mouse and rat. Immunogen sequence has 95% identity to bovine.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.