Learn More
PKC gamma Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18656065 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18656065 25 μL 25 microlitros
18189977 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18656065
Marca: Novus Biologicals NBP23856925ul
Rabbit Polyclonal Antibody
PKC gamma Polyclonal specifically detects PKC gamma in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PKC gamma
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P05129
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.13, MGC57564, PKCCSCA14, PKC-gamma, PKCGprotein kinase C gamma type, protein kinase C, gamma
Símbolos de los genes PRKCG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: GEYYNVPVADADNCSLLQKFEACNYPLELYERVRMGPSSSPIP
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5582
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG