missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PKC eta Antibody (SR1663), Novus Biologicals™

Código de producto. 18602855 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18602855 100 μg 100 microlitros
18684365 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18602855 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321825100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PKC eta Monoclonal antibody specifically detects PKC eta in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PKC eta
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon SR1663
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.13, nPKC-eta, PKCLMGC26269, PKC-LMGC5363, PRKCLprotein kinase C eta type, protein kinase C, eta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human PKC eta (Uniprot #: P24723)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5583
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.