missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
PKC eta Polyclonal specifically detects PKC eta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PKC eta |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P24723 |
| Alias de gen | EC 2.7.11, EC 2.7.11.13, nPKC-eta, PKCLMGC26269, PKC-LMGC5363, PRKCLprotein kinase C eta type, protein kinase C, eta |
| Símbolos de los genes | PRKCH |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?