missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PKC beta Antibody, Novus Biologicals™

Product Code. p-200075757 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Unit Size:
0.10 ml
25 microlitros
Product Code. Cantidad unitSize
18650156 25 μL 25 microlitros
18107927 0.1 mL 0.10 ml
2 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 18650156

Brand: Novus Biologicals NBP23857925ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

This item is not returnable. View return policy

Rabbit Polyclonal Antibody

PKC beta Polyclonal specifically detects PKC beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno PKC beta
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P05771
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.13, MGC41878, PKC-B, PKC-beta, PKCBPRKCB2, PRKCB1protein kinase C beta 1, protein kinase C beta type, protein kinase C, beta, protein kinase C, beta 1, protein kinase C, beta 1 polypeptide
Símbolos de los genes PRKCB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: EKLERKEIQPPYKPKARDKRDTSNFDKEFTRQPVELTPTDKLFIMNLDQNEFAGFSYTNPEFVIN
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, mTOR Pathway, Protein Kinase, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5579
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.