missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PKA C beta Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18496240 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25ul
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18496240 25ul 25 microlitros
18210536 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18496240

Marca: Novus Biologicals NBP18090125ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PKA C beta Polyclonal specifically detects PKA C beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PKA C beta
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P22694
Alias de gen cAMP-dependent protein kinase catalytic beta subunit isoform 4ab, cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit beta, DKFZp781I2452, EC 2.7.11, EC 2.7.11.11, MGC41879, MGC9320, PKA C-beta, PKACb, protein kinase A catalytic subunit beta, protein kinase, cAMP-dependent, catalytic, beta
Símbolos de los genes PRKACB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:MAAYREPPCNQYTGTTTALQKLEGFASRLFHRHSKGTAHDQKTALENDSLHFSEHTALWDRSMKEFLAKAKEDFLKKWENPTQNNAGLEDFER
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25ul
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5567
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.