missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PK14105, MedChemExpress

Código de producto. 16465697
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16465697 5 mg 5 miligramos
16480006 2 mg 2 miligramos
16474276 100 mg 100 miligramos
16469526 50 mg 50 miligramos
16442958 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16465697

Marca: Medchem Express HY100346

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PK14105 is a biological evaluation as a potential radioligand for PET studies of PBBS receptors.

PK14105 is a biological evaluation as a potential radioligand for PET studies of PBBS receptors.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PK14105
CAS 107257-28-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20FN3O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (78.66 mM)
SMILES O=C(C1=CC2=C(C(C3=CC([N+]([O-])=O)=CC=C3F)=N1)C=CC=C2)N(C)C(C)CC
Peso molecular (g/mol) 381.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.4
Porcentaje de pureza 99.59%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.