Descripción
PIWIL4 Polyclonal antibody specifically detects PIWIL4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PIWIL4 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol |
| Alias de gen | DKFZp686P01248, FLJ36156, HIWI2MIWI2, Miwi2, PIWI, piwi-like 4 (Drosophila), piwi-like protein 4 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: GRARVKARGIARSPSATEVGRIQASPLPRSVDLSNNEASSSNGFLGTSRISTNDKYGISSGDAGSTFMERGVKNKQDFMDLSICTREKLAHVRNCKTGS |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |