Descripción
PIWIL2 Polyclonal specifically detects PIWIL2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PIWIL2 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 ug/ml, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 5 ug/ml, Immunocytochemistry 2.5 ug/ml |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | Cancer/testis antigen 80, CT80mili, FLJ10351, HILIMiwi like, MGC133049, Mili, PIWIL1L, piwil2-like protein, piwi-like 2 (Drosophila), piwi-like protein 2 |
| Símbolos de los genes | PIWIL2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |