missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIWIL1/HIWI Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18669906 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18669906 100 μg 100 microlitros
18618327 20 μg 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18669906

Marca: Novus Biologicals NBP305653100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PIWIL1/HIWI Polyclonal antibody specifically detects PIWIL1/HIWI in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PIWIL1/HIWI
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen HIWIpiwi homolog, MIWI, PIWI, piwi (Drosophila)-like 1, piwi-like 1 (Drosophila), piwi-like protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of mouse PIWIL1 (NP_067286.1). MTGRARARARGRARGQETVQHVGAAASQQPGYIPPRPQQSPTEGDLVGRGRQRGMVVGATSKSQELQISAGFQELSLAERGGRRRDFHDLGVNTRQNLDH
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9271
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.