missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PITPNC1 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18194510 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18194510 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18194510

Marca: Novus Biologicals NBP297834V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PITPNC1 Polyclonal specifically detects PITPNC1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PITPNC1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen cytoplasmic phosphatidylinositol transfer protein 1, Mammalian rdgB homolog beta, M-rdgB beta, MrdgBbeta, phosphatidylinositol transfer protein, cytoplasmic 1, RDGBB, RDGBB1, rdgBbeta, RDGB-BETA, retinal degeneration B beta 1, Retinal degeneration B homolog beta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PITPNC1 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26207
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.