missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PITPN Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18039545 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18039545 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18039545

Marca: Novus Biologicals NB1001413

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

PITPN Polyclonal specifically detects PITPN in Human samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PITPN
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 - 3 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:4000
Formulación Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_006215.
Alias de gen MGC99649, phosphatidylinositol transfer protein alpha isoform, phosphatidylinositol transfer protein, alpha, PI-TPalpha, PI-TP-alpha, PITPNphosphotidylinositol transfer protein, PtdIns transfer protein alpha, PtdInsTP alpha, VIB1A
Símbolos de los genes PITPNA
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence C-RQKDPVKGMTADD corresponding to C-Terminus according to NP_006215.1.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5306
Especificidad de la prueba Cross reacts with Human. Expected from sequence similarity: Mouse, Rat, Dog and Cow.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.