missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIR-B Antibody (326414), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18638933 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18638933 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18638933

Marca: Novus Biologicals FAB2754F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

PIR-B Monoclonal antibody specifically detects PIR-B in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PIR-B
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 326414
Conjugado FITC
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD85a, HL9, ILT5, ILT-5, leukocyte immunoglobulin like receptor B3, LILRA6, LILRB3, LIR3, LIR-3, PIRB, PIR-B
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse PIR-B, Gly24-Gly635, Accession # AAH26937
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11025
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.