missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIR-A/B Antibody (404127), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18590195 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18590195 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18590195 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB5308MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

PIR-A/B Monoclonal antibody specifically detects PIR-A/B in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PIR-A/B
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 404127
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse PIR-A1, Gly24-Met650, Accession # A2NTJ8
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.