Learn More
Vitlab™ Puntas de pipeta
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 a 5 mL
De 1 a 10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Descripción
- Forma delgada para pipetear en recipientes estrechos
- Fabricadas con polipropileno de alta calidad
- Las puntas a granel se entregan en bolsas resellables para minimizar el riesgo de contaminación en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | PU 200 |
| Volumen (métrico) | 0,5 a 5 mL |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (métrico) | 160 mm |
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE, IVD 98/79 CE |
| Diámetro exterior (métrico) | 9,6 mm |
| Cantidad | 1 bolsa con 200 puntas |
| Material | Polipropileno |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction