Learn More
Eppendorf™ Parte inferior de la pipeta para pipeta ajustable
Diseñado para su uso con pipetas Eppendorf
11.25€ - 299.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10697790
|
Eppendorf™
4861602007 |
Para pipeta ajustable monocanal de 5 ml |
73.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10230510
|
Eppendorf™
4861603003 |
Para pipeta ajustable monocanal de 10 ml |
73.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11662949
|
Eppendorf™
4861605006 |
Para la abertura de la parte inferior de la pipeta multicanal de 1200 μl |
11.25€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10713932
|
Eppendorf™
4861606002 |
Para pipeta ajustable de 8 canales de 0,5 a 10 μl | ||||||||
10576260
|
Eppendorf™
4861607009 |
Para pipeta ajustable de 12 canales de 0,5 a 10 μl |
299.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10230370
|
Eppendorf™
4861608005 |
Pipeta ajustable de 8 canales de 5 a 100 μL | ||||||||
10832461
|
Eppendorf™
4861609001 |
Pipeta ajustable de 12 canales de 5 a 100 μL |
299.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10547000
|
Eppendorf™
4861610000 |
Para pipeta ajustable de 8 canales de 15 a 300 μl |
240.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Accesorio para pipetas
- Parte inferior para pipetas ajustables
- Disponible en una amplia gama de tamaños para satisfacer una gran variedad de necesidades
Especificaciones
1 unidad |