Descripción
PIPETMAX se basa en la tecnología PIPETMAN™, lo que ayuda a reducir las costosas réplicas técnicas y a maximizar la reproducibilidad mediante la eliminación de incoherencias debidas a errores comunes de pipeteo. El sistema automatizado permite dedicar menos tiempo a los tediosos trabajos de pipeteo, lo que mejora la productividad del laboratorio y permite obtener resultados más rápidamente. Hay varios protocolos validados y predesarrollados disponibles para su descarga; se pueden escribir protocolos personalizados adaptados a cualquier flujo de trabajo.
- Se puede personalizar tanto el hardware como el software de PIPETMAX para que se adapte a las necesidades específicas del ensayo, lo que permite configurar y personalizar los ciclos para cualquier reactivo, kit o protocolo
- Los casetes de 8 canales se pueden ajustar para utilizar de 1 a 8 puntas
- Con un intervalo de volumen de 1 a 1000 μl, PIPETMAX es una solución ideal para qPCR, reacciones NGS y ensayos basados en células
- Ocupa poco espacio y cabe perfectamente en una mesa de laboratorio o debajo de una campana extractora
- Fácil de mover a la ubicación más adecuada para los ensayos en cuestión
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pipeteador automatizado |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Canales | 8 |
| Material | Polipropileno, vidrio, vidrio |
| Volumen (métrico) | 1 to 1000 μL |
| Para utilizar con (aplicación) | Manejo de líquidos |
| Para utilizar con (equipo) | 96- and 384-well microplates, strip plates, and cell culture formats |
| Incluye | Recortes de cubierta |
| Interfaz | Touchscreen tablet, or PC control via USB and TRILUTION™ micro software |
| Software | TRILUTION™ |
| Mostrar más |