Descripción
Disponibles como volumen fijo o variable, las pipetas de desplazamiento de aire PIPETMAN™ L cubren un intervalo de volumen completo, que incluye:
• Modelos de un solo canal de volumen variable que cubren un intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
• Modelos multicanal de volumen variable que cubren un intervalo de volumen de 0,5 μl a 1200 μl, incluidos cuatro modelos equipados con anillo en V (VR) en la parte inferior de los soportes de puntas para un ajuste adecuado con la mayoría de las marcas de puntas, cubriendo un intervalo de volumen de 20 μl a 300 μl
• Modelos de un solo canal de volumen fijo que cubren un intervalo de volumen de 1 μl a 5000 μl
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | La mayoría de las marcas |
| Espaciado de las puntas ajustable | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Azul |
| Velocidad de dispensación | Manual |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Manipulación manual de líquidos |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | 8x200LVR |
| Mostrar más |