Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ G
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7184582 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 10 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
Número de canales:
8
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Número de canales unitSize
16313186 De 1 a 10 μl 8 cada uno
16323186 De 1 a 10 μl 12 cada uno
16333186 De 2 to 20 μl 8 cada uno
16343186 De 2 to 20 μl 12 cada uno
16353186 De 20 to 200 μl 8 cada uno
16363186 De 20 to 200 μl 12 cada uno
16373186 De 30 a 300 μl 8 cada uno
7 options
Código de producto. 16313186
Marca: Gilson™ F144068
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
PIPETMAN™ G ofrece una fuerza de pipeteo baja y horas de comodidad gracias a un sistema de ensamblaje de pistón rediseñado.
  • Con un sistema de ensamblaje de pistón rediseñado y grasa de pistón de alta calidad, PIPETMAN™ G ofrece horas de pipeteo cómodo
  • PIPETMAN™ G se basa en la legendaria precisión y fiabilidad de PIPETMAN™ con una mayor comodidad de pipeteo
  • Fabricado en PVDF y acero inoxidable
  • Ofrece una durabilidad superior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Declaración de conformidad
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Red
Material Eyector metálico
Modelo P8x10G
Número de canales 8
Línea de productos Pipetman™ G
Tipo Pipeta con desplazamiento de aire manual
Volumen (métrico) De 1 a 10 μl
Garantía 3 años
Longitud (imperial) 5,98 in
Anchura (imperial) 12,87 in
Altura (imperial) 1,54 in