Descripción
- Con un sistema de ensamblaje de pistón rediseñado y grasa de pistón de alta calidad, PIPETMAN™ G ofrece horas de pipeteo cómodo
- PIPETMAN™ G se basa en la legendaria precisión y fiabilidad de PIPETMAN™ con una mayor comodidad de pipeteo
- Fabricado en PVDF y acero inoxidable
- Ofrece una durabilidad superior
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Declaración de conformidad |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Yellow |
| Material | Eyector metálico |
| Modelo | P12x200G |
| Número de canales | 12 |
| Línea de productos | Pipetman™ G |
| Tipo | Pipeta con desplazamiento de aire manual |
| Volumen (métrico) | De 20 to 200 μl |
| Garantía | 3 años |
| Mostrar más |