Learn More
Gilson™ Mangos de pipetas PIPETMAN™ Comfort
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-5587748 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3/paq.
50/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 50
15394867 3/paq. paquete de 3
15777617 50/paq. paquete de 50
2 options
Código de producto. 15394867
Marca: Gilson™ F161486
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para utilizar con pipetas multicanal PIPETMAN Classic, Neo, G y Neo
  • Fácil de usar y no requiere herramientas
  • Diseñado para ayudar a reducir la fatiga del pipeteo
  • Agarre para facilitar la actividad diaria de pipeteo
  • Ayuda a reducir el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C a 1 atm durante 20 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 3x Blue Comfort handle, 1 sheet of 12 Comfort handle stickers, 1 leaflet
Color Azul
Para utilizar con Pipettes
Material Polypropylene
Tipo Asa
Para utilizar con (equipo) Pipetas multicanal PIPETMAN Classic, Neo, G y Neo
Incluye 3x Blue Comfort handle, 1 sheet of 12 Comfort handle stickers, 1 leaflet
Tipo de empaquetado Box
Cantidad 3/paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 27.7 X 69.8 X 99.05 mm
Longitud (imperial) 1.1 in
Longitud (métrico) 27.7 mm
Anchura (imperial) 2.7 in
Anchura (métrico) 69.8 mm
Altura (imperial) 3.9 in
Altura (métrico) 99.05 mm
Diámetro exterior (imperial) 1/16 in.
Peso (imperial) 7.72 lb