Descripción
- Fácil de usar y no requiere herramientas
- Diseñado para ayudar a reducir la fatiga del pipeteo
- Agarre para facilitar la actividad diaria de pipeteo
- Ayuda a reducir el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo
- Esterilizables en autoclave a 121 °C a 1 atm durante 20 min.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 3x Blue Comfort handle, 1 sheet of 12 Comfort handle stickers, 1 leaflet |
| Color | Azul |
| Para utilizar con | Pipettes |
| Material | Polypropylene |
| Tipo | Asa |
| Para utilizar con (equipo) | Pipetas multicanal PIPETMAN Classic, Neo, G y Neo |
| Incluye | 3x Blue Comfort handle, 1 sheet of 12 Comfort handle stickers, 1 leaflet |
| Tipo de empaquetado | Box |
| Cantidad | 3/paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 27.7 X 69.8 X 99.05 mm |
| Mostrar más |