Descripción
- Proporciona una exactitud y precisión excepcionales
- Se puede confiar en que el volumen se ajuste fácilmente para superar las recomendaciones ISO cuando se utiliza con puntas PIPETMAN™ Diamond
- Mantiene un alto nivel de rendimiento uniforme durante años con asistencia anual
- El cuerpo de PVDF es resistente a productos químicos agresivos y su conjunto de pistón inhibe la degradación de los componentes internos
- Cada kit incluye: Pipetas P2, P20, P200 y P1000 Classic, tres gradillas TIPACK™ de puntas Diamond, cuatro soportes de pipetas SINGLE™, cuatro PIPETMAN Comfort Handles, la guía Gilson™ para pipetear y un póster de inspección en dos minutos
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | Desplazamiento de aire manual |
| Línea de productos | Pipetman Classic |
| Tipo | Pipette Kit |
| Volumen (métrico) | De 0,2 a 1000 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Aspiración, dispensación |
| Cantidad | 1 |
| Resistencia | Resistencia química |
| Garantía | 3 años |