Learn More
Cloruro de piperoniloilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
44.40€ - 207.00€
CAS | 25054-53-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H5ClO3 |
Peso molecular (g/mol) | 184.58 |
Número MDL | MFCD00016904 |
Clave InChI | ZRSGZIMDIHBXIN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | piperonyloyl chloride, benzo d 1,3 dioxole-5-carbonyl chloride, 2h-1,3-benzodioxole-5-carbonyl chloride, piperonoyl chloride, benzo 1,3 dioxole-5-carbonyl chloride, acmc-20ajvo, piperonylic acid chloride, 3,4-methylenedioxybenzoylchloride, 3,4-methylenedioxybenzoyl chloride |
PubChem CID | 2734749 |
Nombre IUPAC | Cloruro de 1,3-benzodioxol-5-carbonilo |
SMILES | C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10633003
|
Thermo Scientific Acros
370790010 |
1 g | Frasco de vidrio |
44.40€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10314362
|
Thermo Scientific Acros
370790100 |
10 g | Frasco de vidrio |
207.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
25054-53-9 | |
184.58 | |
ZRSGZIMDIHBXIN-UHFFFAOYSA-N | |
2734749 | |
C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)Cl |
C8H5ClO3 | |
MFCD00016904 | |
piperonyloyl chloride, benzo d 1,3 dioxole-5-carbonyl chloride, 2h-1,3-benzodioxole-5-carbonyl chloride, piperonoyl chloride, benzo 1,3 dioxole-5-carbonyl chloride, acmc-20ajvo, piperonylic acid chloride, 3,4-methylenedioxybenzoylchloride, 3,4-methylenedioxybenzoyl chloride | |
Cloruro de 1,3-benzodioxol-5-carbonilo |
Especificaciones
Piperonyloyl chloride | |
77°C to 81°C | |
Auténtico | |
C8H5ClO3 | |
piperonyloyl chloride, benzo d 1,3 dioxole-5-carbonyl chloride, 2h-1,3-benzodioxole-5-carbonyl chloride, piperonoyl chloride, benzo 1,3 dioxole-5-carbonyl chloride, acmc-20ajvo, piperonylic acid chloride, 3,4-methylenedioxybenzoylchloride, 3,4-methylenedioxybenzoyl chloride | |
C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)Cl | |
184.58 | |
184.58 | |
Polvo cristalino |
25054-53-9 | |
Azul grisáceo a blanco | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00016904 | |
ZRSGZIMDIHBXIN-UHFFFAOYSA-N | |
Cloruro de 1,3-benzodioxol-5-carbonilo | |
2734749 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
En contacto con el agua libera gases tóxicos.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
- Piperonyloyl chloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.