Learn More
Ácido piperonílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.40€ - 186.00€
CAS | 94-53-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H6O4 |
Peso molecular (g/mol) | 166.13 |
Número MDL | MFCD00005830 |
Clave InChI | VDVJGIYXDVPQLP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | piperonylic acid, heliotropic acid, 3,4-methylenedioxybenzoic acid, benzo d 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 2h-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, benzo 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, protocatechuic acid methylene ether, 5-benzodioxolecarboxylic acid, 3,4-dioxymethylenebenzoic acid, 3,4-methylene dioxybenzoic acid |
PubChem CID | 7196 |
Nombre IUPAC | ácido 1,3-benzodioxol-5-carboxílico |
SMILES | OC(=O)C1=CC=C2OCOC2=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10636934
|
Thermo Scientific Acros
131370050 |
5 g | Frasco de vidrio |
23.40€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10172990
|
Thermo Scientific Acros
131370250 |
25 g | Frasco de plástico |
66.20€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10458100
|
Thermo Scientific Acros
131371000 |
100 g | Frasco de plástico |
186.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
94-53-1 | |
166.13 | |
VDVJGIYXDVPQLP-UHFFFAOYSA-N | |
7196 | |
OC(=O)C1=CC=C2OCOC2=C1 |
C8H6O4 | |
MFCD00005830 | |
piperonylic acid, heliotropic acid, 3,4-methylenedioxybenzoic acid, benzo d 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 2h-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, benzo 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, protocatechuic acid methylene ether, 5-benzodioxolecarboxylic acid, 3,4-dioxymethylenebenzoic acid, 3,4-methylene dioxybenzoic acid | |
ácido 1,3-benzodioxol-5-carboxílico |
Especificaciones
Piperonylic acid | |
94-53-1 | |
Blanco a beige | |
99% | |
MFCD00005830 | |
15, 7590 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in chloroform,cold alcohol and,ether | |
OC(=O)C1=CC=C2OCOC2=C1 | |
166.13 | |
166.13 | |
Polvo |
99% | |
229°C to 235°C | |
Auténtico | |
C8H6O4 | |
19, 269 | |
piperonylic acid, heliotropic acid, 3,4-methylenedioxybenzoic acid, benzo d 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 2h-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, benzo 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, protocatechuic acid methylene ether, 5-benzodioxolecarboxylic acid, 3,4-dioxymethylenebenzoic acid, 3,4-methylene dioxybenzoic acid | |
VDVJGIYXDVPQLP-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 1,3-benzodioxol-5-carboxílico | |
7196 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca irritación ocular grave.
Declaración de GHS P
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Llamar a un CENTO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE CONTACTOS CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transporta a la persona al aire libre y mantenerla en una
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 202-342-8
missing translation for 'rtecsNumber' : DF4912765.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Piperonylic acid
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.,Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.,Provoca irritación ocular grave.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only