Learn More
PIP Antibody (PIP/9076R), DyLight 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18594025 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18594025 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18594025
Marca: Novus Biologicals NBP324017UV
Rabbit Monoclonal Antibody
PIP Monoclonal antibody specifically detects PIP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno PIP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PIP/9076R
Conjugado DyLight 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen GCDFP15prolactin-inducible protein, GCDFP-15SABP, GPIP4gp17, Gross cystic disease fluid protein 15, prolactin-induced proteinSecretory actin-binding protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 1-146) of human PIP protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5304
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ