missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIP Antibody (PIP/7477), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591358 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18591358 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18591358 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320961MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PIP Monoclonal antibody specifically detects PIP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PIP
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon PIP/7477
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen GCDFP15prolactin-inducible protein, GCDFP-15SABP, GPIP4gp17, Gross cystic disease fluid protein 15, prolactin-induced proteinSecretory actin-binding protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 41-146) of human PIP protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5304
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.