missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PINK1 Antibody (8E10.1D6), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18187798 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18187798 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18187798 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP236488H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PINK1 Monoclonal specifically detects PINK1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PINK1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon 8E10.1D6
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, KnockDown Validated
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen BRPK, EC 2.7.11.1, FLJ27236, PARK6, Parkinson disease (autosomal recessive) 6, protein kinase BRPK, PTEN Induced Kinase 1, PTEN induced putative kinase 1, PTEN-induced putative kinase protein 1, serine/threonine-protein kinase PINK1, mitochondrial
Símbolos de los genes PINK1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PINK1 antibody was developed using a synthetic peptide made to the human PINK1 protein sequence (between residues 100-250). [Swiss-Prot: Q9BXM7]
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Autophagy, Cardiovascular Biology, DNA Repair, Lipid and Metabolism, Mitochondrial Markers, Mitophagy, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Human PINK1 protein sequence (between residues 100-250), only reactive to isoform 1.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.