missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pin1 Antibody (3G8), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18230043 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18230043 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18230043 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP122956AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Pin1 Monoclonal specifically detects Pin1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pin1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3G8
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen dod, EC 5.2.1.8, peptidyl-prolyl cis/trans isomerase, NIMA-interacting, peptidylprolyl cis/trans isomerase, NIMA-interacting 1, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase NIMA-interacting 1, Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase Pin1, PPIase Pin1, prolyl isomerase, protein (peptidyl-prolyl cis/trans isomerase) NIMA-interacting 1, protein (peptidylprolyl cis/trans isomerase) NIMA-interacting 1, Rotamase Pin1, UBL5
Símbolos de los genes PIN1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Pin1 (1-163 aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Mitotic Regulators, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5300.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.