missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PILR-alpha Antibody (2175D), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 30026637 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30026637 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30026637

Marca: Novus Biologicals FAB64841PECY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PILR-alpha Monoclonal antibody specifically detects PILR-alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PILR-alpha
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2175D
Conjugado PE-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen Cell surface receptor FDF03, FDF03, inhibitory receptor PILRalpha, Inhibitory receptor PILR-alpha, paired immunoglobin-like receptor alpha, paired immunoglobin-like type 2 receptor alpha, paired immunoglobulin-like receptor alpha, paired immunoglobulin-like type 2 receptor alpha
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human PILR-alpha with a C-terminal 6-His tag, Gln20-Thr196, Accession # Q9UKJ1
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29992
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.