missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIKFyve/PIP5K3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200040460 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18411951 25 μL 25 microlitros
18223477 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18411951 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP18961325ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PIKFyve/PIP5K3 Polyclonal specifically detects PIKFyve/PIP5K3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PIKFyve/PIP5K3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen 1-phosphatidylinositol-3-phosphate 5-kinase, EC 2.7.1.150, FLJ37746, FYVE finger-containing phosphoinositide kinase, KIAA0981CFD, MGC40423, p235, Phosphatidylinositol-3-phosphate 5-kinase, Phosphatidylinositol-3-phosphate 5-kinase type III, phosphoinositide kinase, FYVE finger containing, PIKfyve, PIP5K, PIP5K3FAB1, PIPkin-III, type III, Type III PIP kinase
Símbolos de los genes PIKFYVE
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:NVELDNVNFHIKKPSKYPHVPPHPADQKEYLISDTGGQQLSISDAFIKESLFNRRVEEKSKELPFTPLGWHHNNLELLREENGEKQA
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 200576
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.