Learn More
Invitrogen™ Human PIK3CA/PIK3R1 (p110 alpha/p85 alpha), His Tag Recombinant Protein
Código de producto. 10104653
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
cada uno
10104653 20 μg cada uno
15478673 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 10104653
Marca: Invitrogen™ PV4788
Recombinant Protein
For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Full Length.
PIK3CA (p110 alpha) is known to be involved in the PI 3-kinase/AKT signaling pathway, which plays an important role in regulating cell growth and apoptosis. PIK3CA is coexpressed and copurified with the regulatory subunit PI3KR1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P27986, P42336
Concentración See Label
Para utilizar con (aplicación) Kinase Assay
Formulación 50mM tris HCl with 150mM NaCl, 50% glycerol, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 0.04% Triton X-100 and no preservative; pH 7.5
ID de gen (Entrez) 5290, 5295
Peso molecular 212 kDa
Nombre Human PIK3CA/PIK3R1 (p110 alpha/p85 alpha), His Tag
Intervalo de pH 7.5
Método de purificación Purified
Cantidad 20 μg
Requisitos de almacenamiento -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Estado normativo RUO
Alias de gen PIK3CA; PIK3R1
Nombre común PIK3CA/PIK3R1
Símbolo de gen PIK3CA, PIK3R1
Familia Quinasa PI3 Kinase Family
Tipo de producto Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-tag
Secuencia Full length
Contenido y almacenamiento -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Entrada del ensayo Biochemical binding/kinetic, Biochemical ADP accumulation
Grupo de cinasas Lipid Kinases
Condiciones de envío Dry Ice
Compatibilidad de sistemas Adapta™
Posición de la etiqueta His (N-Terminal)⁄None
Entrada diana PIK3CA/PIK3R1
Gen diana phosphoinositide-3-kinase, catalytic, alpha polypeptide
Sistema de expresión Baculovirus
Familia de proteínas Kinases & Inhibitors
Forma de proteína Recombinant, Full Length
Formulario Liquid
Subtipo de proteína Lipid Kinases
Categoría de investigación Signal Transduction