missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIK3CA Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18149421 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18149421 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18149421

Marca: Novus Biologicals NBP219804

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

PIK3CA Polyclonal specifically detects PIK3CA in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PIK3CA
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formulación PBS (pH 7.0) and 20% Glycerol with 0.025% Proclin 300
N.º de referencia del gen P42336
Alias de gen EC 2.7.1, EC 2.7.1.153, MGC142161, MGC142163, p110-alpha, Phosphatidylinositol 3-Kinase catalytic subunit alpha, phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic, 110-KD, alpha, phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic, alpha polypeptide, Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase 110 kDa catalytic subunit alpha, phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha isoform, phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit, alpha isoform, phosphoinositide-3-kinase, catalytic, alpha polypeptide, PI3K, PI3K-alpha, PI3-kinase p110 subunit alpha, PI3-kinase subunit alpha, PtdIns-3-kinase p110, PtdIns-3-kinase subunit alpha, PtdIns-3-kinase subunit p110-alpha
Símbolos de los genes PIK3CA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of human PI3 kinase p110 alpha. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 124 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Diabetes Research, mTOR Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5290
Especificidad de la prueba Human, Mouse. Species reactivity based on sequence identity: Rhesus Monkey (100%), Bovine (100%).
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.