Learn More
PIGC Antibody (1G2), Novus Biologicals™
Código de producto. 18343189 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18343189 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18343189 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00005279M01
Mouse Monoclonal Antibody
PIGC Monoclonal antibody specifically detects PIGC in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PIGC
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1G2
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_002633
Alias de gen EC 2.4.1.198, GPI2class C protein, MGC2049, phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class C, phosphatidylinositol glycan, class C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PIGC (NP_002633, 1 a.a. ~ 54 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MYAQPVTNTKEVKWQKVLYERQPFPDNYVDRRFLEELRKNIHARKYQYWAVVFE
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5279
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ