Descripción
PIEZO2 Polyclonal antibody specifically detects PIEZO2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PIEZO2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Estado normativo | RUO |
| Especies diana | Human, Mouse |