missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIEZO1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-5076151 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18787763 0.025 mL 25 microlitros
18758093 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18787763 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP178446SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 8 publications

PIEZO1 Polyclonal specifically detects PIEZO1 in Human, Mouse, Guinea Pig samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PIEZO1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/ml, Flow Cytometry 1-5 ug/ml. Use reported in scientific literature (PMID 31685811), Immunohistochemistry 1:400, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:25, Immunohistochemistry-Paraffin 1:400
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q92508
Alias de gen FAM38A, member A, membrane protein induced by beta-amyloid treatment, Mib, piezo-type mechanosensitive ion channel component 1
Símbolos de los genes PIEZO1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal portion of the human PIEZO1 protein (between residues 950-1000) [UniProt Q92508]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9780
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.