Learn More
Thermo Scientific™ Papel de filtro para Western Blotting, extragrueso, 8,5 cm x 9 cm
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Los papeles de filtro para western blot Thermo Scientific™ Pierce son Hojas de algodón precortadas para la transferencia húmeda o semiseca, pasiva o electroforética de proteínas desde geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) hasta membranas de nitrocelulosa o PVDF o de otro tipo.
Características destacadas:
Alta calidad: papel de fibra de celulosa de algodón limpio fabricado con agua ultrapura sin aditivos para eliminar las fuentes de señales de fondo y artefactos
Facilidad de uso: láminas de papel filtro precortadas en varios tamaños prácticos para su uso con la mayoría de tamaños de minigel, casetes de transferencia de depósito y dispositivos de transferencia semiseca
Dos grosores: elija el papel con grosor estándar para procedimientos tradicionales o un papel filtro con grosor adicional para transferencias de alta capacidad o para eliminar mediante varias láminas
Validado: uso probado y recomendado con métodos de proteínas, incluido el dispositivo de transferencia semiseca rápida Thermo Scientific Pierce (n.º de referencia 88217).
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Descripción | Papel de filtro para Western Blotting Pierce, extragrueso, 8,5 cm x 9 cm |
| Formato | Lámina |
| Material | Algodón |
| Área de filtración | 8,5 x 9 cm |
| Cantidad | 50 láminas |
| Grosor (métrico) | 2,5 mm |
| Tipo | Papel filtro para western blotting |