Learn More
PIASy Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18379659 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
18379659 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18379659
Marca: Novus Biologicals H00051588B01P50ug
Mouse Polyclonal Antibody
PIASy Polyclonal antibody specifically detects PIASy in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PIASy
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen ABM86559.1
Alias de gen E3 SUMO-protein ligase PIAS4, FLJ12419, MGC35296, Piasg, PIAS-gamma, PIASy, Protein inhibitor of activated STAT protein 4, Protein inhibitor of activated STAT protein gamma, protein inhibitor of activated STAT protein PIASy, protein inhibitor of activated STAT, 4, zinc finger, MIZ-type containing 6, ZMIZ6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PIAS4 (ABM86559.1, 1 a.a. - 510 a.a.) full-length human protein. MAAELVEAKNMVMSFRVSDLQMLLGFVGRSKSGLKHELVTRALQLVQFDCSPELFKKIKELYETRYAKKNSEPAPQPHRPLDPLTMHSTYDRAGAVPRTPLAGPNIDYPVLYGKYLNGLGRLPAKTLKPEVRLVKLPFFNMLDELLKPTELVPQNNEKLQESPCIFALTPRQVELIRNSRELQPGVKAVQVVLRICYSDTSCPQEDQYPPNIAVKVNHSYCSVPGYYPSNKPGVEPKRPCRPINLTHLMYLSSATNRITVTWGNYGKSYSVALYLVRQLTSSELLQRLKTIGVKHPELCKALVKEKLRLDPDSEIATTGVRVSLICPLVKMRLSVPCRAETCAHLQCFDAVFYLQMNEKKPTWMCPVCDKPAPYDQLIIDGLLSKILSECEDADEIEYLVDGSWCPIRAEKERSCSPQGAILVLGPSDANGLLPAPSVNGSGALGSTGGGGPVGSMENGKPGADVVDLTLDSSSSSEDEEEEEEEEEDEDEEGPRPKRRCPFQKGLVPAC
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51588
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG